Learn More
Linker Industrietechnik™ Stainless Steel Test Sieves
Constructed with a soft solder seam, and a sieve of stainless steel cloth.
Marca:  Linker Industrietechnik™ 552.025.222-046
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11729259
  • 111.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Bastidor de anillos de acero inoxidable
  • Malla/pantalla de tamizado de acero inoxidable
  • Unión de soldadura suave
  • Resistente al calor
  • Disponible en una variedad de tamaños de malla
Especificaciones
Especificaciones
Resisten el calor hasta 170 °C
2.1 EN 10 204, ISO 3310-1
No. 35
Acero inoxidable
Acero inoxidable
500 μm
Interior: 25 mm
200 mm
35 Mesh
35