Learn More
Linker Industrietechnik™ Stainless Steel Test Sieves
Constructed with a soft solder seam, and a sieve of stainless steel cloth.
104.41€ - 119.78€
Especificaciones
Material del bastidor | Acero inoxidable |
---|---|
Mesh Material | Acero inoxidable |
Descripción | Resisten el calor hasta 170 °C |
Certificaciones/conformidad | 2.1 EN 10 204, ISO 3310-1 |
Altura (métrico) | Interior: 25 mm |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11774369
|
Linker Industrietechnik™
550.025.222-022 |
63 μm | 50 mm |
109.18€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11799249
|
Linker Industrietechnik™
552.025.222-035 |
200 μm | 200 mm |
107.06€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12644556
|
Linker Industrietechnik™
550.025.222032 |
150 μm | 50 mm |
115.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11719259
|
Linker Industrietechnik™
552.025.222-043 |
400 μm | 50 mm |
119.78€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11819110
|
Linker Industrietechnik™
550.025.222038 |
250 μm | 50 mm |
115.54€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11729259
|
Linker Industrietechnik™
552.025.222-046 |
500 μm | 200 mm |
104.41€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11749259
|
Linker Industrietechnik™
552.025.222-051 |
800 μm | 50 mm |
107.06€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11769259
|
Linker Industrietechnik™
552.025.222-054 |
1 mm | 50 mm |
107.06€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Stainless steel ring construction
- Stainless steel sieve cloth/skin
- Soft solder seam
- Heat resistant
- Available in a variety of sieve mesh sizes
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Resisten el calor hasta 170 °C | |
Interior: 25 mm |
Acero inoxidable | |
2.1 EN 10 204, ISO 3310-1 |