Learn More
Linker Industrietechnik™ Stainless Steel Test Sieves
Estructura compuesta por una unión de soldadura suave y una malla de tamizado de acero inoxidable.
Marca: Linker Industrietechnik™ 552.025.222-051
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Bastidor de anillos de acero inoxidable
- Malla/pantalla de tamizado de acero inoxidable
- Unión de soldadura suave
- Resistente al calor
- Disponible en una variedad de tamaños de malla
Especificaciones
Resisten el calor hasta 170 °C | |
2.1 EN 10 204, ISO 3310-1 | |
50 mm | |
800 μm |
800 μm | |
Interior: 25 mm | |
Acero inoxidable | |
Acero inoxidable |