Learn More
Linker Industrietechnik™ Stainless Steel Test Sieves
Constructed with a soft solder seam, and a sieve of stainless steel cloth.
Marca: Linker Industrietechnik™ 550.025.222-022
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Bastidor de anillos de acero inoxidable
- Malla/pantalla de tamizado de acero inoxidable
- Unión de soldadura suave
- Resistente al calor
- Disponible en una variedad de tamaños de malla
Especificaciones
Resisten el calor hasta 170 °C | |
2.1 EN 10 204, ISO 3310-1 | |
No. 230 | |
Acero inoxidable | |
Acero inoxidable |
63 μm | |
Interior: 25 mm | |
50 mm | |
230 Mesh | |
230 |