Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 100 mm Dia., in Millimeter Pore Sizes with ISO 3310/1
Marca: RETSCH 60.106.026500
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
1 unidad | |
Tamiz de pruebas | |
Agitador AS 200 | |
40 mm | |
100mm | |
Acero inoxidable |
26,5mm | |
ISO 3310/1 | |
Con certificado de conformidad | |
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas | |
Acero inoxidable |