Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 100 mm Dia., in Millimeter Pore Sizes with ISO 3310/1
109.00€ - 148.00€
Especificaciones
Cantidad | 1 unidad |
---|---|
Tipo | Tamiz de pruebas |
Certificaciones/conformidad | ISO 3310/1 |
Para utilizar con (equipo) | Agitador AS 200 |
Incluye | Con certificado de conformidad |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10779502
|
RETSCH
60.106.001120 |
1,12mm |
109.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10298771
|
RETSCH
60.106.001180 |
1,18mm |
109.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10556212
|
RETSCH
60.106.001250 |
1,25mm |
109.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10516022
|
RETSCH
60.106.001400 |
1,4mm |
109.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10359941
|
RETSCH
60.106.001600 |
1,6mm |
109.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10610072
|
RETSCH
60.106.001700 |
1,7mm |
109.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10751233
|
RETSCH
60.106.010000 |
10 mm |
110.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10258921
|
RETSCH
60.106.001800 |
1,8mm |
109.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10024871
|
RETSCH
60.106.011200 |
11,2mm |
110.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10146261
|
RETSCH
60.106.012500 |
12,5mm |
110.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10751423
|
RETSCH
60.106.013200 |
13,2mm |
113.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10515642
|
RETSCH
60.106.018000 |
18 mm |
113.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10106361
|
RETSCH
60.106.014000 |
14 mm |
113.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10310622
|
RETSCH
60.106.016000 |
16 mm |
113.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10116361
|
RETSCH
60.106.019000 |
19 mm |
113.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10480032
|
RETSCH
60.106.001000 |
1 mm |
109.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10740273
|
RETSCH
60.106.002240 |
2,24mm |
109.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10359991
|
RETSCH
60.106.002360 |
2,36mm |
109.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10074771
|
RETSCH
60.106.002500 |
2,5mm |
109.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10480042
|
RETSCH
60.106.002800 |
2,8mm |
109.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10457381
|
RETSCH
60.106.022400 |
22,4mm |
148.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10668751
|
RETSCH
60.106.025000 |
25 mm |
148.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10545832
|
RETSCH
60.106.020000 |
20 mm |
148.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10360132
|
RETSCH
60.106.028000 |
28 mm |
148.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10136501
|
RETSCH
60.106.026500 |
26,5mm |
148.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10470042
|
RETSCH
60.106.002000 |
2 mm |
109.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10209021
|
RETSCH
60.106.003150 |
3,15mm |
109.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10583332
|
RETSCH
60.106.003350 |
3,35mm |
109.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10700853
|
RETSCH
60.106.003550 |
3,55mm |
109.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10126211
|
RETSCH
60.106.031500 |
31,5mm |
148.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10459851
|
RETSCH
60.106.035500 |
35,5mm |
148.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10412162
|
RETSCH
60.106.004500 |
4,5mm |
110.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10514102
|
RETSCH
60.106.037500 |
37,5mm |
148.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10279111
|
RETSCH
60.106.004750 |
4,75mm |
110.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10209211
|
RETSCH
60.106.040000 |
40 mm |
148.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10780843
|
RETSCH
60.106.045000 |
45 mm |
148.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10106121
|
RETSCH
60.106.005600 |
5,6mm |
110.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10513722
|
RETSCH
60.106.004000 |
4 mm |
109.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10196111
|
RETSCH
60.106.005000 |
5 mm |
110.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10564292
|
RETSCH
60.106.006300 |
6,3mm |
110.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10426041
|
RETSCH
60.106.006700 |
6,7mm |
110.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10310382
|
RETSCH
60.106.007100 |
7,1mm |
110.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10456421
|
RETSCH
60.106.008000 |
8 mm |
110.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10186161
|
RETSCH
60.106.009500 |
9,5mm |
110.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10466421
|
RETSCH
60.106.009000 |
9 mm |
110.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
1 unidad | |
ISO 3310/1 | |
Con certificado de conformidad | |
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas | |
Acero inoxidable |
Tamiz de pruebas | |
Agitador AS 200 | |
40 mm | |
100mm | |
Acero inoxidable |