Learn More
Fisherbrand™ Tamices de ensayo de acero inoxidable, 200 mm de diám. x 25 mm de altura, ISO 3310/1
Use for separation, fractioning, or particle size determination. These stainless-steel test sieves have an internal height of 25mm and diameter of 200mm. Available in a wide range of pore sizes between 1mm and 10mm.
102.00€ - 173.00€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) | 200mm |
---|---|
Material del bastidor | Acero inoxidable |
Mesh Material | Acero inoxidable |
Para utilizar con (aplicación) | Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10208551
|
Fisherbrand™
|
1,18mm |
126.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10466811
|
Fisherbrand™
|
1,12mm |
126.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10789892
|
Fisherbrand™
|
1,4mm |
126.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10340482
|
Fisherbrand™
|
1,6mm |
126.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10044891
|
Fisherbrand™
|
10 mm |
173.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10595832
|
Fisherbrand™
|
1,8mm |
126.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10298931
|
Fisherbrand™
|
2,24mm |
126.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10792003
|
Fisherbrand™
|
2,36mm |
126.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10534112
|
Fisherbrand™
|
2,5mm |
126.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10126981
|
Fisherbrand™
|
2,8mm |
147.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10780663
|
Fisherbrand™
|
3,15mm |
160.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10005081
|
Fisherbrand™
|
3,35mm |
147.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10610462
|
Fisherbrand™
|
4,5mm |
147.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10258641
|
Fisherbrand™
|
4,75mm |
147.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10573532
|
Fisherbrand™
|
3,55mm |
147.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10248641
|
Fisherbrand™
|
4 mm |
147.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10379651
|
Fisherbrand™
|
5,6mm |
147.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10389651
|
Fisherbrand™
|
6,3mm |
147.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10649691
|
Fisherbrand™
|
5 mm |
147.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10729122
|
Fisherbrand™
|
6,7mm |
147.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10319801
|
Fisherbrand™
|
7,1mm |
147.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10329801
|
Fisherbrand™
|
9 mm |
147.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10176591
|
Fisherbrand™
|
9,5mm |
147.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10065071
|
Fisherbrand™
|
1 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10789702
|
Fisherbrand™
|
1,25mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10629881
|
Fisherbrand™
|
8 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10196551
|
Fisherbrand™
|
2 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10585832
|
Fisherbrand™
|
1,7mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Bastidor de acero inoxidable con gasa de alambre
- Diámetro: 200 mm
- Altura: 25 mm
- ISO 3310/1
Especificaciones
200mm | |
Acero inoxidable | |
1 unidad | |
Agitador AS 200 |
Acero inoxidable | |
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas | |
Tamiz de pruebas | |
25 mm |