Learn More
Grant Instruments™ Gradilla para tubos de ensayo de acero inoxidable
Se adapta a una gran variedad de tamaños de tubos de ensayo con un diámetro de 10 a 30 mm
Marca:  Grant Instruments™ SR-19
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15325842
  • 182.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Se adapta a una gran variedad de tamaños de tubos de ensayo con un diámetro de 10 a 30 mm
  • Para su uso con LSB Aqua Pro
  • Disponibles en 8 tamaños para aceptar hasta 48 tubos de ensayo SR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
21 ml
Tubos de 19mm de diámetro
Acero inoxidable
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Grant Instruments™ Gradilla para tubos de ensayo de acero inoxidable > Para usar con tubos con de 19 mm