Learn More
Grant Instruments™ Gradilla para tubos de ensayo de acero inoxidable
Se adapta a una gran variedad de tamaños de tubos de ensayo con un diámetro de 10 a 30 mm
169.60€ - 182.00€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15385842
|
Grant Instruments™
SR-SE |
Tubos de 0,5 mm de diámetro | N/A | N/A | N/A | |||||
15365832
|
Grant Instruments™
SR-10 |
Tubos de 10mm de diámetro |
182.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15385832
|
Grant Instruments™
SR-13 |
Tubos de 13 mm de diámetro |
182.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15305842
|
Grant Instruments™
SR-16 |
Tubos de 16mm de diámetro |
182.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15325842
|
Grant Instruments™
SR-19 |
Tubos de 19mm de diámetro |
182.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15395842
|
Grant Instruments™
SR-LE |
Tubos de 1,5mm de diámetro |
182.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15345842
|
Grant Instruments™
SR-25 |
Tubos de 25mm de diámetro |
182.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15365842
|
Grant Instruments™
SR-30 |
Tubos de 30mm de diámetro |
177.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Se adapta a una gran variedad de tamaños de tubos de ensayo con un diámetro de 10 a 30 mm
- Para su uso con LSB Aqua Pro
- Disponibles en 8 tamaños para aceptar hasta 48 tubos de ensayo SR
Especificaciones
Acero inoxidable |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Grant Instruments™ Gradilla para tubos de ensayo de acero inoxidable