Learn More
Grant Instruments™ Gradilla para tubos de ensayo de acero inoxidable
Se adapta a una gran variedad de tamaños de tubos de ensayo con un diámetro de 10 a 30 mm
Marca: Grant Instruments™ SR-LE
Descripción
Se adapta a una gran variedad de tamaños de tubos de ensayo con un diámetro de 10 a 30 mm
- Para su uso con LSB Aqua Pro
- Disponibles en 8 tamaños para aceptar hasta 48 tubos de ensayo SR
Especificaciones
48 ml | |
Tubos de 1,5mm de diámetro | |
Acero inoxidable |