Learn More
Agencinox™ Carritos de acero inoxidable
Utilice estos carros para una gran variedad de aplicaciones. Los carritos de acero inoxidable Agencinox™ están fabricados en acero inoxidable 18/10 con acabado pulido brillante.
Marca: Agencinox™ 445
Descripción
- Estructura de alta resistencia
- Fácil limpieza
- Con 2 asas, bandejas moldeadas
- Montura: tubo de acero inoxidable 18/10 con un diámetro de 25mm
- Ruedas con un diámetro de 75mm
Especificaciones
600 x 430 mm | |
Estantes | |
Acero inoxidable 18/10 | |
2 |
Carro | |
100 kg | |
4 |
Título del producto
Agencinox™ Carritos de acero inoxidable > Dimensiones (L x An): 600 x 430mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido