Learn More
Atrow™ Gradilla para tubos de acero inoxidable
Utilizable en condiciones de calor y frío. La gradilla de tubos de acero inoxidable Atrow™ es una gama de soportes de tubos de tablero superior que está fabricada con acero inoxidable resistente. La gradilla no se oxida ni flota. Hay disponibles opciones para sujetar 12–24 tubos de hemólisis de forma segura en tres tamaños diferentes de pocillos.
35.40€ - 102.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Rack para tubos de ensayo |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Para utilizar con (equipo) | Para tubo de ensayo |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | matriz, red, conjunto | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Posiciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | matriz, red, conjunto | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Posiciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11788322
|
Atrow™
841121 |
1 x 12 | 205 mm x 20 mm x 50 mm | 12 |
79.95€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
11768312
|
Atrow™
864121 |
4 x 12 | 296 mm x 100 mm x 100 mm | 48 |
88.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11748312
|
Atrow™
864031 |
4 x 3 | 100 mm x 78 mm x 100 mm | 12 |
55.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11778312
|
Atrow™
874061 |
4 x 6 | 176 mm x 122 mm x 100 mm | 24 |
74.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11758312
|
Atrow™
864061 |
4 x 6 | 150 mm x 100 mm x 100 mm | 24 |
57.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11718312
|
Atrow™
844061 |
4 x 6 | 108mm x 72mm x 55mm | 24 |
59.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11738312
|
Atrow™
854061 |
4 x 6 | 150 mm x 100 mm x 65 mm | 24 |
65.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11728312
|
Atrow™
844121 |
4 x 12 | 206 mm x 72 mm x 55 mm | 48 |
102.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11747863
|
Atrow™
874121 |
4 x 12 | 348 mm × 122 mm × 100 mm | 48 |
35.40€
cada uno |
N/A | ||||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
|
Descripción
- Diámetros de tubo: 10–13 mm, 16–20 mm o 22–25 mm
- Posiciones: 12, 24 o 48 posiciones
- Opciones de matriz: 1 x 12, 4 x 3, 4 x 6 o 4 x 12
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo | |
Acero inoxidable | |
Para tubo de ensayo | |
1 unidad |