Learn More
Bochem™ Tijeras universales de acero inoxidable
Temperature-resistant universal scissors with a plastic handle. Bochem™ Stainless Steel Universal Scissors are constructed of resistant and durable stainless steel.
Marca:  Bochem™ 4154
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10060761
  • 12.25€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricada con acero inoxidable.
  • Asa de plástico.
  • Químicamente y térmicamente resistentes (hasta 145 °C).
Especificaciones
Especificaciones
Tijeras universales
210 mm
Acero inoxidable, plástico
Afilada/afilada