Learn More
Bochem™ Tijeras universales de acero inoxidable
Temperature-resistant universal scissors with a plastic handle. Bochem™ Stainless Steel Universal Scissors are constructed of resistant and durable stainless steel.
10.10€ - 13.90€
Especificaciones
Tipo de producto | Tijeras universales |
---|---|
Material | Acero inoxidable, plástico |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Estilo de punta | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Estilo de punta | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10525611
|
Bochem™
4151 |
180 mm | Afilado/redondo |
10.10€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10517892
|
Bochem™
4150 |
200 mm | Afilada/afilada |
13.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10060761
|
Bochem™
4154 |
210 mm | Afilada/afilada |
12.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Stainless steel construction.
- Plastic handle.
- Chemically and thermally resistant (up to 145°C).
Especificaciones
Tijeras universales | |
Acero inoxidable, plástico |