Learn More
Bochem™ Tijeras universales de acero inoxidable
Temperature-resistant universal scissors with a plastic handle. Bochem™ Stainless Steel Universal Scissors are constructed of resistant and durable stainless steel.
Marca: Bochem™ 4151
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Description
- Fabricada con acero inoxidable.
- Asa de plástico.
- Químicamente y térmicamente resistentes (hasta 145 °C).
Specifications
Tijeras universales | |
180 mm | |
Acero inoxidable, plástico | |
Afilado/redondo |