Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Utility Dipper
Sampling Systems™ Stainless Steel Utility Dipper is an all stainless steel sampler suitable for sampling liquids and suspensions.
Marque: Sampling Systems™ 5170A-100
Informations supplémentaires : Peso : 0.18360kg
Description
- Tomamuestras de un solo punto
- Acero inoxidable 304
- Inserte el tomamuestras en el producto para el líquido flujo en el tomamuestras
- Levante la varilla de control central para descargar la muestra
Spécification
Acero inoxidable (AISI 304) | |
Líquidos de baja viscosidad | |
540 mm |
100 mL | |
32 mm |