Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Utility Dipper
Sampling Systems™ Stainless Steel Utility Dipper is an all stainless steel sampler suitable for sampling liquids and suspensions.
169.00€ - 187.00€
Specifications
Material | Acero inoxidable (AISI 304) |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Líquidos de baja viscosidad |
Diámetro (métrico) | 32 mm |
Product Code | Brand | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Price | Quantity & Availability | ||||
15809371
|
Sampling Systems™
5170A-50 |
50 mL | 460 mm |
169.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15899361
|
Sampling Systems™
5170A-100 |
100 mL | 540 mm |
187.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Description
- Single point sampler
- 304 Stainless Steel
- Insert the sampler into the product for the liquid will flow into the sampler
- Raise the centre control rod to discharge the sample
Specifications
Acero inoxidable (AISI 304) | |
Líquidos de baja viscosidad | |
32 mm |