Learn More
Tuttnauer Stainless Steel Wire Basket for Bench Top Autoclaves
Stainless steel mesh wire basket for bottles and general use.
Marca:  Tuttnauer BSK385-0002
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17889558
  • 362.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Stainless Steel wire basket
Especificaciones
Especificaciones
Maximum number of baskets: 1
30 L
10.4 in.
19.7 in.
Autoclave Basket
500 x 260 x 225 mm
6.6 gal.
26 cm
3850 Bench Top Autoclave
50 cm
No estéril
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Tuttnauer Stainless Steel Wire Basket for Bench Top Autoclaves > Wire Basket; Dimensions (L x W x H): 500 x 260 x 225 mm; For use with: 3850 Bench Top Autoclave