Learn More
Buerkle™ Clips de manguera con engranaje helicoidal
Fabricado con acero inoxidable 1,4016.
Marca: Buerkle™ 8677-2032
17.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Con rosca
- El tornillo está recubierto de cinc
Especificaciones
Clip de manguera con engranaje helicoidal | |
Acero inoxidable | |
Mangueras | |
Diám. de 20 a 32 mm |
20 a 32 mm | |
Mangueras | |
10/paq. |