Learn More
Buerkle™ Clips de manguera con engranaje helicoidal
Fabricado con acero inoxidable 1,4016.
16.60€ - 20.40€
Especificaciones
Tipo de producto | Clip de manguera con engranaje helicoidal |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Para utilizar con | Mangueras |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10595624
|
Buerkle™
8677-0812 |
De 8 a 12 mm de diám. |
16.60€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16616703
|
Buerkle™
8677-2540 |
Entre 25 y 40 mm |
20.40€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 06-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15784068
|
Buerkle™
8677-2032 |
Diám. de 20 a 32 mm |
19.90€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10428151
|
Buerkle™
8677-1016 |
Diámetro: 10 a 16 mm |
16.75€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10263020
|
Buerkle™
8677-1220 |
De 12 a 20 mm de diám. |
19.25€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10550784
|
Buerkle™
8677-1625 |
De 16 a 27 mm de diám. |
19.65€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
- Con rosca
- Tornillo recubierto de zinc
Specifications
Clip de manguera con engranaje helicoidal | |
Acero inoxidable | |
Mangueras |