Learn More
Sampling Systems™ Tambor de almacenamiento inoxidable
Su diseño robusto e higiénico lo hace adecuado para las aplicaciones más exigentes. El tambor de almacenamiento inoxidable Samping Systems™ tiene un acabado de muy alta calidad y se suministra con asas laterales resistentes, tapa, junta y banda de cierre.
Marca:  Sampling Systems™ A126-50
Detalles adicionales : Peso : 18.22500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15899581
  • 735.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 31-10-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Tambores de grado farmacéutico y químico con la parte superior abierta y con tapas
  • Tamaños de 5 l a 200 l (tamaños más grandes disponibles bajo petición)
  • Diseño de alta calidad y alta resistencia
  • Piezas en contacto con el producto fabricadas en acero inoxidable 316L
  • Interior sin fisuras
  • Tapa fijada con banda de cierre (acero inoxidable 304)
  • Junta de la tapa: caucho de silicona aceptable por la FDA
  • Borde superior higiénico
  • Se suministra con asas laterales
  • Diseño correcto según GMP completamente soldado
Especificaciones
Especificaciones
Contenedor de almacenamiento
Acero inoxidable
435 mm
50 L
Tapa, abrazadera y junta de silicona
393 mm