Learn More
Sampling Systems™ Tambor de almacenamiento inoxidable
Su diseño robusto e higiénico lo hace adecuado para las aplicaciones más exigentes. El tambor de almacenamiento inoxidable Samping Systems™ tiene un acabado de muy alta calidad y se suministra con asas laterales resistentes, tapa, junta y banda de cierre.
489.00€ - 1190.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Contenedor de almacenamiento |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Incluye | Tapa, abrazadera y junta de silicona |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15849581
|
Sampling Systems™
A126-10 |
10 L |
489.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15859581
|
Sampling Systems™
A126-100 |
100 L |
905.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15869581
|
Sampling Systems™
A126-150 |
150 L |
1125.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-12-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15879581
|
Sampling Systems™
A126-200 |
200 L |
1190.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15889581
|
Sampling Systems™
A126-25 |
25 L |
635.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15899581
|
Sampling Systems™
A126-50 |
50 L |
735.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Tambores de grado farmacéutico y químico con la parte superior abierta y con tapas
- Tamaños de 5 l a 200 l (tamaños más grandes disponibles bajo petición)
- Diseño de alta calidad y alta resistencia
- Piezas en contacto con el producto fabricadas en acero inoxidable 316L
- Interior sin grietas
- Tapa fijada con banda de cierre (acero inoxidable 304)
- Junta de la tapa: caucho de silicona aceptable por la FDA
- Borde superior higiénico
- Se suministra con asas laterales
- Diseño correcto según GMP completamente soldado
Especificaciones
Contenedor de almacenamiento | |
Acero inoxidable | |
Tapa, abrazadera y junta de silicona |