Learn More
Epredia™ StainMate™ Mini 10 Batch Stainer Accessories
Maintain Epredia™ StainMate™ Mini 10 Batch Stainer with StainMate Mini 10 Batch Stainer Accessories.
Marca: Epredia™ E103/SS/B
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Los accesorios para el módulo del sistema de tinción por lotes Mini 10 incluyen:
- Cubeta de baño adicional
- Tapa
- Módulo de secado
- Cubeta de baño externa
- Gradilla adicional
- Campana extractora
- Cubeta de baño
Módulo de secador
- El secador de portaobjetos con ventilador funciona a aprox. 70 °C.
- Se engancha a la izquierda o a la derecha del módulo StainMate
Campana extractora
- Extrae vapores mediante un filtro de carbón sustituible
- Se coloca fácilmente en el interior de la base de la campana extractora
- Puerta transparente con bisagras para facilitar el acceso
Cubeta de baño externa
- Se coloca en cualquier lateral de StainMate para aumentar la capacidad
- Hecho de acero inoxidable pulido con baño de acetal blanco y tapa
- Capacidad: 38mL
Especificaciones
Cubeta de baño adicional |