Learn More
Epredia™ StainMate™ Mini 10 Batch Stainer Accessories
Maintain Epredia™ StainMate™ Mini 10 Batch Stainer with StainMate Mini 10 Batch Stainer Accessories.
25.26€ - 35.90€
Productos 3
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
12648446
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
E103/SS/BL
Lid for MINI dish/bath, water dish/bath Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12688446
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
E103/SS/WB
Water dish/bath Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12638446
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
E103/SS/B
Cubeta de baño adicional Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Accessories for the Mini 10 Batch Stainer Module include:
  • Additional dish/bath
  • Lid
  • Drying module
  • External dish/bath
  • Additional rack
  • Fume hood
  • Bath dish
Dryer Module
  • Fan-assisted slide dryer operates at approx. 70°C
  • Hooks onto either the left- or right-hand side of the StainMate module
Fume Hood
  • Extracts fumes through a replaceable charcoal filter
  • Fits easily inside the base of the hood
  • Transparent door is hinged for easy access
External Dish/Bath
  • Attaches to either side of the StainMate to increase the capacity
  • Constructed of polished stainless steel with white acetal bath and lid
  • Capacity: 38mL