Learn More
Koettermann™ Armario suspendido estándar de 1200 x 630 x 366 mm
El armario suspendido estándar Koettermann™, con unas dimensiones de 1200 x 630 x 366 mm, proporciona un almacenamiento adecuado para satisfacer una variedad de necesidades de laboratorio.
Marca: Koettermann™ 307-00169
Descripción
- Armario montado en pared
- Dos puertas
- Un estante
- Paneles laterales
Especificaciones
Armario montado en pared | |
No | |
1 |
366 x 1200 x 630 mm | |
2 |