Learn More
Koettermann™ Armario suspendido estándar de 600 x 480 x 366 mm
El armario suspendido estándar Koettermann™, con unas dimensiones de 600 x 480 x 366 mm, proporciona un almacenamiento adecuado para satisfacer una variedad de necesidades de laboratorio.
Marca:  Koettermann™ 307-00187
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15733102
  • en la oferta / cada uno
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Armario montado en pared
  • Una puerta
  • Un estante
  • Paneles laterales
Especificaciones
Especificaciones
Armario montado en pared
Puerta basculante derecha
1
366 x 600 x 480 mm
No
1