Learn More
Koettermann™ Standard Hanging Cabinet, 600x480x366mm
Koettermann™ Standard Hanging Cabinet, 600x480x366mm provides suitable storage to accommodate a variety of laboratory needs.
421.72€ - 450.61€
Especificaciones
Dimensiones (Pr x An x Al) | 366 x 600 x 480 mm |
---|---|
N.º de puertas | 1 |
N.º de estantes | 1 |
Tipo de producto | Armario montado en pared |
Código de producto | Marca | Mecanismo de bloqueo | Tipo de puerta | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Mecanismo de bloqueo | Tipo de puerta | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15723102
|
Koettermann™
307-00186 |
Sí | Puerta basculante izquierda |
450.61€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15713102
|
Koettermann™
307-00185 |
No | Puerta basculante izquierda |
424.03€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15733102
|
Koettermann™
307-00187 |
No | Puerta basculante derecha |
421.72€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Wall-mounted cabinet
- One door
- One shelf
- Side panels
Especificaciones
366 x 600 x 480 mm | |
1 | |
1 | |
Armario montado en pared |