Learn More
Ratiolab™ Bolsas de desecho de residuos de polipropileno estándar
Utilice estas bolsas para la eliminación de instrumental de laboratorio contaminado. Las bolsas de eliminación de residuos de polipropileno estándar Ratiolab™ están fabricadas con una película de PP muy resistente con una amplia costura en el fondo.
Marca: Ratiolab™ 7001150
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Esterilizable en autoclave a 121 °C
- La bolsa no debe estar completamente cerrada para la esterilización en autoclave
- Práctico soporte de sobremesa, recubierto de plástico, con 3 patas de goma disponibles para un tamaño de bolsa de 200 mm x 300 mm
Especificaciones
Bolsas para eliminación de residuos | |
Sí | |
50 μm |
38 L | |
Polipropileno | |
400 x 780 mm (An. x Al.) |