Learn More
Thermo Scientific™ Manual, agujas extraíbles, jeringas de gas para instrumentos de GC
Utilice jeringas de aguja extraíble Thermo Scientific™ para la introducción manual precisa y reproducible de muestras en instrumentos de GC, con o sin aguja.
66.61€ - 157.43€
Especificaciones
Longitud (métrico) | 50 mm |
---|---|
Cantidad | 1 unidad |
Longitud de la aguja (métrico) | 50 mm |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Calibre de aguja | Estilo de punta de aguja | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Calibre de aguja | Estilo de punta de aguja | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10111033
|
Thermo Scientific™
365DLG21 |
10 μl | 22 G | 90° romo |
101.33€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
10552455
|
Thermo Scientific™
365FLG31 |
25 μl | Calibre 22s | Romo | N/A | N/A | N/A | |||||
10630564
|
Thermo Scientific™
365GLG41 |
50 μl | 22 G | 90° romo |
92.01€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
10523035
|
Thermo Scientific™
365HLG51 |
100 μl | 22 G | 90° romo |
99.62€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
10394563
|
Thermo Scientific™
365ILG61 |
250 μl | 22 G | Romo | N/A | N/A | N/A | |||||
10435923
|
Thermo Scientific™
365JLG71 |
500 μl | 22s G | Romo |
100.93€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
15234573
|
Thermo Scientific™
365D0811 |
10 μl | 26s G | bisel |
68.74€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
11524070
|
Thermo Scientific™
365KLG81 |
1000 μl | 22 G | Romo | N/A | N/A | N/A | |||||
15224583
|
Thermo Scientific™
365M5212 |
5 mL | 22 G | bisel |
127.43€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
15224603
|
Thermo Scientific™
365M6322 |
5 mL | Calibre 22s | Romo | N/A | N/A | N/A | |||||
15244583
|
Thermo Scientific™
365N5214 |
10 mL | 22 G | bisel |
125.46€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
15254583
|
Thermo Scientific™
365N6323 |
10 mL | 22s G | Romo | N/A | N/A | N/A | |||||
15274583
|
Thermo Scientific™
365N8923 |
10 mL | Calibre 22s | Orificio lateral |
157.43€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
10117714
|
Thermo Scientific™
365F1931 |
25 μl | 25 G | bisel |
88.14€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
10127744
|
Thermo Scientific™
365J2881 |
500 μl | 25 G | bisel |
94.25€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
10640626
|
Thermo Scientific™
365K3041 |
1 mL | 23 G | bisel |
110.82€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
Descripción
Obtenga durabilidad, claridad y precisión con las jeringas de aguja extraíble manuales Thermo Scientific™. Se utilizan para la inyección manual de muestras en instrumentos de cromatografía de gases (GC) con o sin aguja y proporcionan precisión y reproducibilidad para lograr resultados analíticos fiables, en cada ocasión. Elija entre varios tipos y tamaños. Estas jeringas disponibles en tamaño industrial estándar con marcas en color negro fáciles de leer y resistentes a disolventes.
Larga duraciónEl diseño mejorado de las jeringas ofrece:
- Resistencia a disolventes mejorada
- Mayor escala de temperatura
- Mayor fluidez de funcionamiento
- Vida útil más larga y mayor ciclo de vida
Claridad
Las jeringas se suministran con una escala en negro fácil de leer, que ayuda a administrar de forma uniforme muestras para jeringas manuales y facilita la identificación de las jeringas de muestreador automático instaladas.
Precisión
El diseño mejorado de la jeringa ha eliminado áreas en las que la muestra puede quedar atrapada y provocar la contaminación cruzada:
- Ajuste más hermético entre la punta del émbolo y el inserto de PTFE en la posición de cero
- Ajuste más hermético entre el inserto de PTFE y el cuerpo de vidrio
- Fijación de aguja fija mejorada
Además, la reducción de adhesivo en la trayectoria del líquido mejora la durabilidad y reduce el riesgo de interacción de las muestras con el adhesivo.
Especificaciones
50 mm | |
1 unidad | |
50 mm |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.