missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenak™ Standard Rack for Microtiterplates, for Chest Freezers, 25 mm Shelf Height

Stainlesss Steel Standard Rack for chest freezers is designed to hold microtiterplates.

Marca:  Tenak™ TE27140

Detalles adicionales : Peso : 1.75000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15230884

  • 150.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 31-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Para uso en congeladores horizontales
  • Se suministran con una varilla de bloqueo para asegurar las cajas criogénicas
  • Fabricadas en acero inoxidable
Especificaciones

Especificaciones

Varilla de bloqueo
Acero inoxidable
135 x 92 x 561 mm
Microplacas (21)
Cámaras frigoríficas
25 mm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales