missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Standard Rack for Microtiterplates, for Chest Freezers, 25 mm Shelf Height
Stainlesss Steel Standard Rack for chest freezers is designed to hold microtiterplates.
103.00€ - 179.00€
Especificaciones
Incluye | Varilla de bloqueo |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Para utilizar con (equipo) | Cámaras frigoríficas |
Altura (métrico) | 25 mm |
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15240884
|
Tenak™
TE27142 |
Placas de microtitulación (23) |
160.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15210884
|
Tenak™
TE27136 |
Microplacas (17) |
132.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15220884
|
Tenak™
TE27138 |
Microplacas (19) |
141.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15230884
|
Tenak™
TE27140 |
Microplacas (21) |
150.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15250884
|
Tenak™
TE27144 |
Placas de microtitulación (25) |
170.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15260884
|
Tenak™
TE27146 |
Placas de microtitulación (27) |
179.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15280874
|
Tenak™
TE27130 |
Placas de microtitulación (11) |
103.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15290874
|
Tenak™
TE27132 |
Placas de microtitulación (13) |
112.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- For use in chest freezers
- Racks come with a locking rod to secure the cryoboxes
- Constructed of stainless steel
Especificaciones
Varilla de bloqueo | |
Acero inoxidable | |
Cámaras frigoríficas | |
25 mm |