Learn More
Spectrum™ Labs Tubos de diálisis de RC estándar
Para tubos de diálisis de RC de grado estándar
Marca:  Spectrum™ Labs 132482
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12727526
  • 247.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 08-11-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Para su uso con sistemas de dializador de equilibrio de espectro y Spectra/Por™ MacroDialyzer.
  • Discos de membrana precortados de celulosa regenerada (RC)
  • Se suministran secos con glicerol como humectante
Especificaciones
Especificaciones
Tubos de diálisis de RC estándar
100 mm
50 Paq.
Para tubos de diálisis de RC de grado estándar