Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tubo de muestras estándar, 3,24 mm de DI
For use with MKII Magnetic Susceptibility Balances
Marca:  Thermo Scientific Chemicals 014349.KG
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11470400
  • 75.58€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • D.I.: 3,24mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
1 unidad
Tubo de muestras estándar