Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tubo de muestras estándar, 3,24 mm de DI
For use with MKII Magnetic Susceptibility Balances
75.58€ - 1137.66€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11480400
|
Thermo Scientific Chemicals
014349.KL |
20/pack |
1137.66€
paquete de 20 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15431067
|
Thermo Scientific Chemicals
014349.KJ |
5/pack |
324.62€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11470400
|
Thermo Scientific Chemicals
014349.KG |
1 unidad |
75.58€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- I.D.: 3.24mm
Especificaciones
Tubo de muestras estándar |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Temperaturas ambientes