Learn More
Macherey-Nagel™ Capas de sílice SILGUR estándar sobre placas de vidrio
Separe mezclas no volátiles con capas de sílice estándar sin modificar para cromatografía de capa fina (TLC). Las capas de sílice SILGUR estándar sobre placas de vidrio están disponibles en una amplia variedad de tamaños y con distintos grosores de placa. Seleccione un indicador fluorescente y elija entre una amplia variedad de tamaños de envases.
Marca: Macherey-Nagel™ 810022
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Sílice 60, superficie específica (BET) de ∼ 500 m2/g, poros de 60 Å de tamaño medio,
- Volumen específico de poro de 0,75 ml/g, partículas de 5 a 17 µm
- Disponible como placas de vidrio con o sin indicador fluorescente
- También disponible como láminas de aluminio Xtra ALUGRAM™
- Excelente eficacia de separación
- De corte fácil y fiable
- Excelente humectabilidad
- Zona de kieselguhr para la aplicación rápida de muestras
- Ya que el kieselguhr muestra una inercia total hacia un gran número de compuestos, las muestras siempre forman una banda estrecha en la interfaz de los dos adsorbentes, independientemente de la forma, el tamaño o la posición de las manchas en la zona de concentración (ver figura). La separación tiene lugar en la capa de sílice
Especificaciones
Sílice 60 | |
60 Å | |
Placa de vidrio | |
0,75 ml/g | |
0,25 mm |
5-17 μm | |
50/Paq. | |
UV254 | |
∼ 500 m2/g | |
10 x 20 cm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Macherey-Nagel™ Capas de sílice SILGUR estándar sobre placas de vidrio > Tamaño de 100 x 200 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido