Learn More
Macherey-Nagel™ Absorbente estándar de sílice 60
Use silca 60 for standard separations. Silica 60 Standard Adsorbent for Column Chromatography comes in a variety of particle sizes and package sizes.
Marca: Macherey-Nagel™ 815381.5
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Tamaño de poro ∼ 60 Å
- Volumen de poro ∼ 0,75 ml/g
- Superficie espec. BET ∼ 500 m2/g;
- Muy poroso
- Ácido silícico amorfo en forma de partículas duras y opalescentes
- Preparado por precipitación de vidrio de agua con ácido sulfúrico
Especificaciones
Entre 0,04 y 0,063 mm | |
Cromatografía de columnas | |
5 kg | |
∼ 500 m2/g | |
Cromatografía de columnas |
∼60 Å | |
Recipiente de plástico | |
Sílice | |
Absorbente estándar de sílice 60 M |