Learn More
Macherey-Nagel™ Absorbente estándar de sílice 60
Use silca 60 for standard separations. Silica 60 Standard Adsorbent for Column Chromatography comes in a variety of particle sizes and package sizes.
40.15€ - 305.00€
Especificaciones
Tamaño de poro | ∼60 Å |
---|---|
Técnica | Cromatografía de columnas |
Envase | Recipiente de plástico |
Absorbente | Sílice |
Área de la superficie (métrico) | ∼ 500 m2/g |
Código de producto | Marca | Tipo | Tamaño de partículas | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Tamaño de partículas | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10480902
|
Macherey-Nagel™
815380.1 |
Absorbente estándar de sílice 60 | Entre 0,04 y 0,063 mm | 1 kg |
70.95€
1 Kg |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10348963
|
Macherey-Nagel™
815381.1 |
Absorbente estándar de sílice 60 M | Entre 0,04 y 0,063 mm | 1 kg |
64.15€
1 Kg |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10448892
|
Macherey-Nagel™
815330.1 |
Absorbente estándar de sílice 60 | Entre 0,063 y 0,2 mm | 1 kg |
40.15€
1 Kg |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10013201
|
Macherey-Nagel™
815340.1 |
Absorbente estándar de sílice 60 | Entre 0,1 y 0,2 mm | 1 kg |
70.95€
1 Kg |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10394691
|
Macherey-Nagel™
815350.1 |
Absorbente estándar de sílice 60 | Entre 0,2 y 0,5 mm | 1 kg |
49.20€
1 Kg |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10438892
|
Macherey-Nagel™
815381.5 |
Absorbente estándar de sílice 60 M | Entre 0,04 y 0,063 mm | 5 kg |
275.00€
5 Kg |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10378361
|
Macherey-Nagel™
815380.5 |
Absorbente estándar de sílice 60 | Entre 0,04 y 0,063 mm | 5 kg |
305.00€
5 Kg |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10594611
|
Macherey-Nagel™
815330.5 |
Absorbente estándar de sílice 60 | Entre 0,063 y 0,2 mm | 5 kg |
180.00€
5 Kg |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Pore size ∼ 60 Å
- Pore volume ∼ 0.75 mL/g
- Spec. surface BET ∼ 500 m2/g;
- Highly porous
- Amorphous silicic acid in the form of hard, opalescent particles
- Prepared by precipitation of water glass with sulfuric acid
Especificaciones
∼60 Å | |
Recipiente de plástico | |
∼ 500 m2/g |
Cromatografía de columnas | |
Sílice | |
Cromatografía de columnas |