Learn More
Ratiolab™ Bolsas para eliminación de residuos estándar
Una excelente opción para la eliminación de instrumental de laboratorio contaminado.
Marca:  Ratiolab™ 7001210
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13475879
  • 51.75€ / paquete de 100
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Fabricado con película de polipropileno muy resistente
  • Con una amplia costura en la parte inferior
  • Esterilizable en autoclave a 134 °C (la bolsa no debe estar completamente cerrada)
Especificaciones
Especificaciones
Bolsa para eliminación de residuos estándar
32 L
Aplicaciones de eliminación de residuos
100/paq.
Esterilizable en autoclave
Polipropileno
600 x 800 x 0,05 mm