Learn More
Ratiolab™ Bolsas para eliminación de residuos estándar
Una excelente opción para la eliminación de instrumental de laboratorio contaminado.
Marca: Ratiolab™ 7001212
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricado con película de polipropileno muy resistente
- Con una amplia costura en la parte inferior
- Esterilizable en autoclave a 134 °C (la bolsa no debe estar completamente cerrada)
Especificaciones
Bolsa para eliminación de residuos estándar | |
32 L | |
Aplicaciones de eliminación de residuos | |
125/paq. |
Esterilizable en autoclave | |
Sí | |
Polipropileno | |
600 x 800 x 0,1 mm |
Título del producto
Ratiolab™ Bolsas para eliminación de residuos estándar > 600 x 800 x 0,1 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido