Learn More
Thermo Scientific™ Prueba de aglutinación de látex Staphaurex™ Plus
Identifique estafilococos que poseen factor de aglutinación, proteína A o antígenos de superficie característicos de las cepas de (MRSA) y (MSSA).
Marca: Thermo Scientific™ R30950102
Descripción
Identifique estafilococos que poseen factor de aglutinación, proteína A o antígenos de superficie, incluidos los característicos de las cepas de Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina (MRSA) y Staphylococcus aureus sensibles a la meticilina (MSSA), con la prueba de aglutinación de látex Thermo Scientific™ Staphaurex™ Plus.
Utilice esta prueba rápida de aglutinación de látex que hace uso de partículas de látex amarillo recubiertas de fibrinógeno humano para la detección del factor de aglutinación, IgG específica para la detección de la proteína A y características de antígenos de superficie de las cepas de MRSA y MSSA.En presencia de microorganismos diana, las partículas de látex se aglutinan para producir una potente reacción positiva que se puede visualizar con claridad. En ausencia de microorganismos diana, las partículas permanecen en suspensión suave.
Rendimiento probado
- Confíe en pruebas de eficacia comprobada con más de 50 años de rendimiento probado combinado.
- Mantenga la confianza con una sensibilidad superior al 99 % (de acuerdo con los datos disponibles en el prospecto).
- Las reacciones concluyentes y robustas proporcionan resultados fáciles de leer.
- Mejore la productividad con configuraciones de kit compacto, reactivos codificados por colores y estaciones de trabajo cómodas.
- Maximice la eficiencia del gasto con la opción de comprar los componentes del kit por separado.
- Permite ahorrar tiempo, dinero y recursos al dirigirse a una sola empresa, para obtener todo un conjunto completo de soluciones de identificación de Staph.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
De 2 °C a 8 °C | |
Sí | |
Kit de prueba de Staphylococcus aureus | |
Kit para 150 pruebas |
Prueba de aglutinación de látex Staphaurex Plus | |
estafilococos) | |
Látex de prueba, tarjetas de reacción desechables, bastoncillos de mezcla y muestreo desechables | |
Staphylococcus aureus |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
6186661 | Certificado de análisis | 27/03/2025 | R30950102 |
6146223 | Certificado de análisis | 27/01/2025 | R30950102 |
6129048 | Certificado de análisis | 23/12/2024 | R30950102 |
6124021 | Certificado de análisis | 08/11/2024 | R30950102 |
3808252 | Certificado de análisis | 06/09/2024 | R30950102 |