Learn More
Starch indicator solution 1%, w/v aqueous solution (for iodometric titrations), Thermo Scientific™
For iodometric titrations
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 047209.K7
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Starch indicator solution 1% | |
9005-84-9 | |
MFCD00082026 | |
alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose | |
GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N | |
(2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol | |
439341 |
w/v aqueous solution for iodometric titrations | |
C12H22O11 | |
14,8799 | |
4L | |
C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O | |
342.297 | |
CHEBI:18167 |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
P26L505 | Certificado de análisis | 31/03/2025 | 047209.M4,047209.K2,047209.K7,047209.AP |
P26L504 | Certificado de análisis | 31/03/2025 | 047209.M4,047209.K2,047209.K7,047209.AP |
N14L515 | Certificado de análisis | 14/02/2025 | 047209.M4,047209.K2,047209.K7,047209.AP |
N14L516 | Certificado de análisis | 14/02/2025 | 047209.M4,047209.K2,047209.K7,047209.AP |
N14L517 | Certificado de análisis | 14/02/2025 | 047209.M4,047209.K2,047209.K7,047209.AP |