Learn More
Starch indicator solution 1%, w/v aqueous solution (for iodometric titrations), Thermo Scientific™
For iodometric titrations
31.26€ - 266.33€
Especificaciones
CAS | 9005-84-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C12H22O11 |
Peso molecular (g/mol) | 342.297 |
Número MDL | MFCD00082026 |
Clave InChI | GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15434125
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047209.AP |
500mL |
31.26€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15447475
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047209.K2 |
1L |
52.66€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15457475
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047209.K7 |
4L |
92.86€
4 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15444125
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047209.M4 |
20L |
266.33€
20 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
9005-84-9 | |
342.297 | |
GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N | |
439341 | |
(2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol |
C12H22O11 | |
MFCD00082026 | |
alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose | |
CHEBI:18167 | |
C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 232-686-4
missing translation for 'rtecsNumber' : GM5090000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures