Learn More
IBA Solutions For Life Science Vector de fusión descendente Stargate™ pCFUSE-IBA-11
Para la colocación descendente de un gen de interés insertado en el vector final de donante de fusión al vincular dos genes clonados en vectores de donantes separados mediante el sistema de clonación de transferencia Stargate™.
Marca: IBA Solutions For Life Science 5-1630-001
Descripción
Stargate™ ofrece un sencillo procedimiento de clonación para la subclonación rápida y altamente eficiente de un gen de interés arbitrario para su uso en la expresión funcional, purificación, detección e inmovilización o separación de proteínas recombinantes.
- Mínima modificación extra del gen debido a sitios de combinación cortos
- Eficacia de clonación inherente de alto nivel debido a una reacción dirigida (sin equilibrio)
- Los genes se clonan en un vector de donante y luego se transfieren en paralelo a los vectores Acceptor, que proporcionan diferentes entornos genéticos
- Conecte fácilmente dos o más genes que se clonan en vectores de donantes separados mediante vectores de fusión que están montados por uso de una reacción en un único tubo
- El gen de interés que se va a colocar ascendentemente se transfiere a un derivado pNFUSE-IBA, especificando la región intergénica (IGR):
- IRES11: Proporciona el sitio interno de entrada al ribosoma (IRES) del virus de la encefalomiocarditis para traslación independiente de la tapa separada del cistrón descendente en células de mamíferos
- SD11: La IGR incluye una secuencia Shine Dalgarno (SD) para la traslación de cistrón descendente abajo a un nivel comparable al cistrón ascendente en células bacterianas
- LINK11: Los genes de interés están fusionados por una secuencia que codifica el ligador de aminoácidos 10 GlySerGlyGlySerGlyGlySer
- LINK12: Los genes de interés están fusionados por una secuencia que codifica el ligador de aminoácidos 15 GlySerGlyGlySerGlyGlyGlyGlySerGlyGlyGlyGlySer
- Los genes de interés que se van a colocar descendentemente se transfieren a un vector pCFUSE-IBA11 (idéntico, independientemente de la IGR)
Especificaciones
Solución, líquido | |
Resistencia: ampicilina | |
Vector de fusión | |
de 2 °C a 8 °C para uso frecuente, –20 °C para almacenamiento a largo plazo | |
5 μg | |
Downstream positioning, fusing cloned genes of interest |
Derivados del sistema Stargate™ | |
8 | |
Tampón de TE de 20 μe: Tris-HCl 10 mm, 1 mM de EDTA por 5 μL pCFUSE-IBA11 | |
250 ng/μl | |
Transparente |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.