Learn More
IBA Lifesciences StarGate pPSG-IBA Acceptor Vectors for E. coli Expression
Achieves high-level expression in E. coli by the T7 promoter by providing specified genetic surroundings for optimal expression and purification of non-toxic proteins.
220.00€
Especificaciones
Formato | Líquido |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Sistema Stargate™, E. coli BL21(DE3) |
Agente inductor | Huésped de E. coli con el gen de la polimerasa de ARN T7 (p. ej BL21(DE3) ) |
pH | 8 |
Promotor | T7 |
Código de producto | Marca | Descripción | Etiqueta de proteína | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Etiqueta de proteína | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15633758
|
IBA Lifesciences
5-4200-001 |
pPSG-IBA Wt1 | Sin etiquetas de afinidad | ||||||
15643758
|
IBA Lifesciences
5-4203-001 |
pPSG-IBA 3 | Step-tag para terminaciones C | ||||||
15653758
|
IBA Lifesciences
5-4205-001 |
pPSG-IBA 5 | Strep-tag para terminaciones N | ||||||
15663758
|
IBA Lifesciences
5-4223-001 |
pPSG-IBA 23 | Strep-tag para terminaciones C y GST-tag para terminaciones N | ||||||
15673758
|
IBA Lifesciences
5-4225-001 |
pPSG-IBA 25 | GST-tag para terminaciones N | ||||||
15683758
|
IBA Lifesciences
5-4233-001 |
pPSG-IBA 33 | Tag de histidina para terminaciones C | ||||||
15693758
|
IBA Lifesciences
5-4235-001 |
pPSG-IBA 35 | 6xHis-tag para terminaciones N | ||||||
15603768
|
IBA Lifesciences
5-4243-001 |
pPSG-IBA 43 | Strep-tag para terminaciones C y 6xHis-tag para terminaciones N | ||||||
15613768
|
IBA Lifesciences
5-4245-001 |
pPSG-IBA 45 | Strep-tag para terminaciones N y 6xHis-tag para terminaciones C | ||||||
15623768
|
IBA Lifesciences
5-4262-001 |
pPSG-IBA 62 | Step-tag para terminaciones C y FLAG-tag para terminaciones N | ||||||
15633768
|
IBA Lifesciences
5-4263-001 |
pPSG-IBA 63 | FLAG-tag para terminaciones C | ||||||
15643768
|
IBA Lifesciences
5-4264-001 |
pPSG-IBA 64 | Step-tag para terminaciones N y FLAG-tag para terminaciones C | ||||||
15653768
|
IBA Lifesciences
5-4265-001 |
pPSG-IBA 65 | FLAG-tag para terminaciones N | ||||||
15663768
|
IBA Lifesciences
5-4303-001 |
pPSG-IBA 103 | Twin-Strep-tag para terminaciones C | ||||||
15673768
|
IBA Lifesciences
5-4305-001 |
pPSG-IBA 105 | Twin-Strep-tag para terminaciones N | ||||||
15683768
|
IBA Lifesciences
5-4323-001 |
pPSG-IBA 123 | Twin-Strep-tag para terminaciones C y GST-tag para terminaciones N | ||||||
15693768
|
IBA Lifesciences
5-4343-001 |
pPSG-IBA 143 | Twin-Strep-tag para terminaciones C y 6xHis-tag para terminaciones N | ||||||
15603778
|
IBA Lifesciences
5-4345-001 |
pPSG-IBA 145 | Twin-Strep-tag para terminaciones N y 6xHis-tag para terminaciones C | ||||||
15613778
|
IBA Lifesciences
5-4362-001 |
pPSG-IBA 162 | Twin-Strep-tag para terminaciones C y FLAG-tag para terminaciones N. | ||||||
15623778
|
IBA Lifesciences
5-4364-001 |
pPSG-IBA 164 | Twin-Strep-tag para terminaciones N y FLAG-tag para terminaciones C | ||||||
15633778
|
IBA Lifesciences
5-4367-001 |
pPSG-IBA 167 | Twin-Strep-tag/FLAG-tag para terminaciones N | ||||||
15643778
|
IBA Lifesciences
5-4368-001 |
pPSG-IBA 168 | Twin-Strep-tag/FLAG-tag para terminaciones C | ||||||
Descripción
pPSG-IGA E. coli expression vectors:
pPSG-IBA vectors use the T7 promoter and T7 RNA polymerase for high-level transcription of the gene of interest.
- High-level expression in E. coli by bacteriophage T7 promoter
- High-level transcription by T7 RNA polymerase in BL21 strains
- High-level expression of non-toxic proteins
- Induction by IPTG
- Suitable for in vitro transcription/translation
StarGate System
IBA developed StarGate to provide a simple, fast and highly efficient cloning process for genes of interest (GOI) for use in functional expression, purification, detection, immobilization or separation of recombinant proteins:
- Minimal extra modification of the gene due to short combinatorial sites
- Inherent high-level cloning efficiency due to a directed reaction (no equilibrium)
- GOIs are cloned to obtain a Donor Vector; 2 or more genes can be combined using Fusion Cloning
- Genes are then transferred into Acceptor Vectors that provide optimal genetic surroundings
- The final expression vector, the Destination Vector, is then placed into the respective host
Especificaciones
Líquido | |
Huésped de E. coli con el gen de la polimerasa de ARN T7 (p. ej BL21(DE3) ) | |
T7 | |
Tampón de TE de 20 μe: Tris-HCl 10 mM, 1 mM de EDTA por 5 μL | |
250 ng/μl | |
Longitud total: 3469 | |
Clonación de genes de interés para su uso en la expresión funcional, purificación, detección, inmovilización o separación de proteínas recombinantes |
Sistema Stargate™, E. coli BL21(DE3) | |
8 | |
Vector Acceptor para la expresión en E. coli | |
2-8 °C para uso frecuente, -20 °C para almacenamiento a largo plazo | |
5 μg | |
Transparente |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 12 meses