Learn More
Fisherbrand™ Anillos Stativ
Descripción
- Con anillos recubiertos de caucho
- La longitud del tubo hasta el centro de la nuez de sujeción es de aproximadamente 60 mm
- Construido en acero dulce con juntas soldadas
- Cincado
Especificaciones
Acero dulce | |
Anillo Stativ | |
Cincado, con revestimiento de caucho |
50 mm | |
Sección recortada |
Título del producto
Fisherbrand™ Anillos Stativ > Diámetro exterior: 50mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido