Learn More
asecos™ Jarra de almacenamiento de plancha de acero
Almacenamiento seguro y transporte interno de materiales inflamables líquidos
Marca:  asecos™ 23128
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17866516
  • 135.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • con grifo dosificador fino de acero inoxidable (1.4301), incl. ventilación, junta de PTFE, apagallamas integrado (extraíble) y anillo protector de plástico
  • incluida etiqueta de seguridad multilingüe para identificación de contenido
Especificaciones
Especificaciones
1.3 gal.
Amarillo
8.39 in.
14.57 in.
2.84 lb.
5 L
Acero
213.00 mm
370.00 mm
1.29 kg