Learn More
asecos™ Jarra de almacenamiento de plancha de acero
Almacenamiento seguro y transporte interno de materiales inflamables líquidos
109.18€ - 127.20€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17816566
|
asecos™
23126 |
1 L |
109.18€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17886486
|
asecos™
23127 |
2 L |
113.42€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17866516
|
asecos™
23128 |
5 L |
127.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- con grifo dosificador fino de acero inoxidable (1.4301), incl. ventilación, junta de PTFE, apagallamas integrado (extraíble) y anillo protector de plástico
- incluida etiqueta de seguridad multilingüe para identificación de contenido
Especificaciones
Amarillo | |
Acero |