Learn More
asecos™ Jarra de almacenamiento de plancha de acero
Almacenamiento seguro y transporte interno de materiales inflamables líquidos
Marca:  asecos™ 23127
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17886486
  • 120.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • con grifo dosificador fino de acero inoxidable (1.4301), incl. ventilación, junta de PTFE, apagallamas integrado (extraíble) y anillo protector de plástico
  • incluida etiqueta de seguridad multilingüe para identificación de contenido
Especificaciones
Especificaciones
0,5 gal
Amarillo
6.22 in.
10.24 in.
2.34 lb.
2 L
Acero
158.00 mm
260.00 mm
1.06 kg