Learn More
Carl Zeiss™ Estereomicroscopio Stemi 508 con soporte K
Equipado con ópticas apocromáticas se adquieren imágenes de excelente contraste y precisión de color. Los estereomicroscopios 508 Stemi están diseñados para cargas de trabajo pesadas.
Marca: Carl Zeiss™ 495009-0009-000
Descripción
- El zoom 8:1 permite obtener detalles de hasta 50x de ampliación
- La óptica intercambiable permite la observación de un área de hasta 122 mm
- Stemi 508 ofrece mejor ergonomía que cualquier otro microscopio estéreo de tipo Greenough
- El bajo ángulo de visión de 35° le permite mantener una postura relajada incluso después de horas de trabajo.
- Con ZEISS Stemi 508 usted observa y documenta sus muestras exactamente como son: ricas en detalles, nítidas en enfoque y libres de distorsión o franjas de color
- Robusto microscopio todo terreno para el trabajo diario de laboratorio e inspecciones industriales.
- La óptica de zoom apocromático y la eficiente supresión de la luz parásita le dan una imagen tridimensional nítida, sin distorsión, sin franjas de color.
- Visualizar objetos en campos de visión de hasta 122 mm
- El gran zoom 8:1 permite observar incluso estructuras diminutas en alto contraste
- Utiliza ópticas frontales apocromáticas intercambiables y oculares para alcanzar cualquier aumento entre 2x y 250x
- Duplique su resolución o disfrute de grandes distancias de trabajo de hasta 287 mm sin comprometer la calidad óptica
- Stemi 508 está diseñado para cargas de trabajo pesadas, usando una mecánica durable y confiable
- Impresión 3D perfectamente equilibrada: tanto si se hace un zoom continuamente variable o en modo reproducible activando las paradas de clic, la imagen se mantiene nítidamente enfocada en todo el rango de ampliación
- Ángulo de visión bajo de 35°
- Diseño ergonómico para una postura cómoda durante largas horas de trabajo.
- Elija entre soportes compactos y soportes de brazo flexibles y estables, desde la luz básica transmitida hasta el contraste de polarización para obtener exactamente lo que necesita para su aplicación.
- Coloque la muestra con precisión añadiendo una etapa de polarización deslizante, basculante o giratoria.
- Se incluye un adaptador de montaje C para cámaras ZEISS Axiocam, intercambiable para adaptar cualquier cámara o videocámara SLR.
Stereomicroscopio Stemi 508
Aplicaciones seleccionadas- Industria de la madera y el papel
- Exámenes forenses
- Odontología
- Industria aeroespacial
- Numismática
Stereomicroscopio Stemi 508 doc
Aplicaciones seleccionadas- Industria de la madera y el papel
- Exámenes forenses
- Aplicaciones de hobby y privadas
- Botánica
Especificaciones
Soporte K; 310 x 200 x 35 mm | |
Estereomicroscopio Stemi 508 con soporte K | |
Lavaojos |
Óptica frontal 5 Apo 0,63X FWD 127 mm | |
LED CL 4500 y guía de luz de cuello de cisne 2x |