Learn More
Gibco™ StemPro™ BM Mesenchymal Stem Cells
Células madre mesenquimales de médula ósea StemPro™
Marca:  Gibco™ A15652
Código de producto. 15373816
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Paso 4
Adulta
Cultivo celular adherente
Humano
Normal
1 x 106 Cells
1 x 106 células
1 vial. Retirar de la bolsa de papel de aluminio y guardarla en nitrógeno líquido.
Célula madre (mesenquimal)
Crioconservado
Médula ósea
Medio suplementado con suero o sin suero
StemPro™
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote8900-105 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberA15652
Número de loteA15652 8900-104 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/06/2019 Catalog NumberA15652
Número de lote8900-101 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2019 Catalog NumberA15652
Número de lote8900-103 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/07/2017 Catalog NumberA15652
Número de lote8900-102 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/04/2017 Catalog NumberA15652
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Gibco™ StemPro™ BM Mesenchymal Stem Cells > 1 x 106 células